Samarium(III)chlorid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Samariumtrichlorid
11232.06 11232.14 11232.22
11232.06EA 47.5 EUR
11232.06 11232.14 11232.22
Samarium(III)chlorid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3.xH2O Formula Weight: 256.71(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Formel: Cl₃Sm·xH₂O
Molecular Weight: 256,72 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C (-5H₂O)
Dichte: 2,383 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011235
CAS-Nummer: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Merck Index: 14,8347