Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204870-10G 204870-50G
SIAL204870-10GEA 240 EUR
SIAL204870-10G SIAL204870-50G
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Yb·6H₂O
Molecular Weight: 387,49 g/mol
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 2,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149885
CAS-Nummer: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5