Ytterbium(III)chlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
11193.09 11193.18
11193.09EA 59.9 EUR
11193.09 11193.18
Ytterbium(III)chlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)chlorid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 19423-87-1 Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 279.40(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Density: 2.58 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 150-155° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00149885
Formel: Cl₃Yb·H₂O
Molecular Weight: 297,41 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Dichte: 2,58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149885
CAS-Nummer: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 14,10105