Erbiumtrinitrat Pentahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Erbium(III)nitrat Pentahydrat
315140250 315141000
ACRO315140250EA 92.9 EUR
ACRO315140250 ACRO315141000
Erbiumtrinitrat Pentahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: ErN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 443.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149691
CAS-Nummer: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %