Erbiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Erbium(III)nitrat Pentahydrat
11306.14 11306.22
11306.14EA 212 EUR
11306.14 11306.22
Erbiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 10031-51-3 Molecular Formula: Er(NO3)3.5H2O Formula Weight: 443.35 (353.27anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149691
Formel: ErN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 443.35 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C (-4H₂O)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149691
CAS-Nummer: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable