Erbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Erbium(III)nitrat Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298166-100G
298166-25G
SIAL298166-100GEA
378
EUR
SIAL298166-100G
SIAL298166-25G
Erbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
ErN₃O₉·5H₂O |
MDL:
MFCD00149691 CAS-Nummer: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |