Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325732-10G 325732-50G
SIAL325732-10GEA 180 EUR
SIAL325732-10G SIAL325732-50G
Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Holmiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: HoN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 441.02 g/mol
Schmelzpunkt: 83.74…84.62 °C
MDL: MFCD00149737
CAS-Nummer: 14483-18-2
EINECS: 233-438-8
UN: 1477
ADR: 5.1 III