Lanthan(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
203548-100G 203548-25G 203548-500G
SIAL203548-100GEA 241 EUR
SIAL203548-100G SIAL203548-25G SIAL203548-500G
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 433.01 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,05363