Samariumtrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Samarium(III)nitrat Hexahydrat
11224.06 11224.14 11224.22
11224.06EA 47.8 EUR
11224.06 11224.14 11224.22
Samariumtrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samariumtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13759-83-6 Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 336.36(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.375 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: ca. 3 Melting Point: 78-79° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149857
Formel: N₃O₉Sm·6H₂O
Molecular Weight: 444,47 g/mol
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Dichte: 2,375
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149857
CAS-Nummer: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III