Samariumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Samarium(III)nitrat Hexahydrat
12906.22 12906.14
12906.22EA 267 EUR
12906.22 12906.14
Samariumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Samariumtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13759-83-6 Molecular Formula: Sm(NO3)3.6H2O Formula Weight: 444.45 (336.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.375 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: ca. 3 Melting Point: 78-79° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149857
Formel: N₃O₉Sm·6H₂O
Molecular Weight: 444,47 g/mol
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Dichte: 2,375
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149857
CAS-Nummer: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III