Samariumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Samarium(III)nitrat Hexahydrat
518247-25G
518247-5G
SIAL518247-25GEA
216
EUR
SIAL518247-25G
SIAL518247-5G
Samariumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Samariumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Sm·6H₂O Molecular Weight: 444,47 g/mol Schmelzpunkt: 78 °C Dichte: 2,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149857 CAS-Nummer: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III |