Terbium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Terbium(3+) nitrate hydrate (1:3:1)
unter Argon abgefüllt
74103.06 74103.14
74103.06EA 86.6 EUR
74103.06 74103.14
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 94219-56-4 Molecular Formula: Tb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 344.94(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates, Packaged under argon Appearance: White Merck Reference: 14,9157 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011257
Formel: Tb(NO₃)₃·xH₂O
Schmelzpunkt: 89,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011257
CAS-Nummer: 94219-56-4
EINECS: 233-138-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,9157