Cer(IV)sulfat Tetrahydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
199131000
199135000
199130025
ACRO199131000EA
164
EUR
ACRO199131000
ACRO199135000
ACRO199130025
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat 98+%
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel:
Ce(SO₄)₂·4H₂O Schmelzpunkt: 180 - 200 °C Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149427 CAS-Nummer: 10294-42-5 EINECS: 237-029-5 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,02036 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bright yellow Powder |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤150 ppm |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in H2SO4) |
Subst not pptd by NH4OH | ≤0.3 % |