Cer(IV)sulfat Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cerdisulfat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 104 EUR
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Molecular Weight: 404,3 g/mol
Schmelzpunkt: 180…200 °C
Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149427
CAS-Nummer: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)