Kupfer(II)chlorid Dihydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
206345000 206340025
ACRO206345000EA 56.4 EUR
ACRO206345000 ACRO206340025
Kupfer(II)chlorid Dihydrat 98%, rein
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 170,48 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %