Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99%, Pulver, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupferdichlorid Dihydrat
405840050
405845000
405840025
ACRO405840050EA
20.3
EUR
ACRO405840050
ACRO405845000
ACRO405840025
Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99%, Pulver, reinst
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel:
CuCl₂·2H₂O Molecular Weight: 170,48 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.) Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149674 CAS-Nummer: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue-green to blue Crystalline powder or needles |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |
Zinc (Zn) | ≤500 ppm |