Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
12458.22 12458.36 12458.A3
12458.22EA 38.6 EUR
12458.22 12458.36 12458.A3
Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99+% ACS
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10125-13-0 Molecular Formula: CuCl2.2H2O Formula Weight: 170.48 (134.45anhy) Physical Form: Granular Density: 2.510 pH: 3.0-3.8 Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00149674
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 170,48 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2,510
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633