Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
A16064.0B A16064.30
A16064.0BEA 97.2 EUR
A16064.0B A16064.30
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99%
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 10125-13-0 Molecular Formula: CuCl2.2H2O Formula Weight: 170.48 (134.45anhy) Odour: Odourless pH: 3.0-3.8 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00149674
Formel: CuCl₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2,510
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633