Kupfer(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 81.6 EUR
1.02733.0250 1.02733.1000
Kupfer(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 170.48 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material