Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferdichlorid Dihydrat
23093.233EA
74.4
EUR
23093.233
23093.290
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel:
CuCl₂·2H₂O Molecular Weight: 170.48 g/mol Schmelzpunkt: 100 Dichte: 2.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149674 CAS-Nummer: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02660 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 3.0 - 3.8 |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 30 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 40 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |