Kupfer(II)fluorid Dihydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdifluorid Dihydrat
13076.18 13076.30
13076.18EA 46.1 EUR
13076.18 13076.30
Kupfer(II)fluorid Dihydrat
Kupfer(II)fluorid Dihydrat
CAS No.: 13454-88-1 Molecular Formula: CuF2.2H2O Formula Weight: 137.57 (101.54anhy) Physical Form: Powder Density: 2.934 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2638 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formel: CuF₂·2H₂O
Schmelzpunkt: >130 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,934
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010977
CAS-Nummer: 13454-88-1
EINECS: 232-147-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2638