Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdinitrat Hemipentahydrat
405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 126 EUR
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 98+% ACS
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molecular Weight: 232,59 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %