Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupferdinitrat Trihydrat
207681000
207685000
207680025
ACRO207681000EA
29.9
EUR
ACRO207681000
ACRO207685000
ACRO207680025
Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99% zur Analyse
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·3H₂O Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149671 CAS-Nummer: 10031-43-3 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02671 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodometric | 98.5 to 104.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |