Kupfer(II)nitrat Trihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kupferdinitrat Trihydrat

06172.0600 06172.2600 06172.3600
KRAF06172.0600EA 0 EUR
KRAF06172.0600 KRAF06172.2600 KRAF06172.3600
Kupfer(II)nitrat Trihydrat analytisches Reagens
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Molecular Weight: 241,6 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR