Kupfer(II)nitrat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kupferdinitrat Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
1.02753.0250EA 59.4 EUR
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
Kupfer(II)nitrat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Molecular Weight: 241,6 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer