Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupferdinitrat Hemipentahydrat
23121.297EA
83.1
EUR
23121.297
23121.366
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Molecular Weight: 232,59 g/mol Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD02253001 CAS-Nummer: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |