5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25 M in Acetonitril, Novabiochem® Aktivatorlösung
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.57000.4000 8.57000.1000
8.57000.4000EA 0 EUR
8.57000.4000 MERC8.57000.1000
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25 M in Acetonitril, Novabiochem® Aktivatorlösung
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
Molecular Weight: 130.17 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa) (Acetonitrile)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2
UN: 1993
ADR: 3 II