Kupfer(II)sulfat Pentahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat
06173.2600
06173.3600
06173.5600
06173.6600
06173.7500
KRAF06173.2600EA
37.1
EUR
KRAF06173.2600
KRAF06173.3600
KRAF06173.5600
KRAF06173.6600
KRAF06173.7500
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat analytisches Reagens
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249.69 g/mol Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...