Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat
06174.3600
06174.1600
06174.2600
06174.5600
06174.6600
06174.7500
KRAF06174.3600EA
43.8
EUR
KRAF06174.3600
KRAF06174.1600
KRAF06174.2600
KRAF06174.5600
KRAF06174.6600
KRAF06174.7500
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, reinst
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...