Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02780.5000 1.02780.9050
1.02780.5000EA 336 EUR
1.02780.5000 1.02780.9050
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, Supelco®
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molecular Weight: 249,69 g/mol
Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682