Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat
23174.233EA
44.2
EUR
23174.233
23174.290
23174.360
23174.460
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249,69 g/mol Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
K (Potassium) | Max. 10 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.03 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |