Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203165-10G 203165-50G
SIAL203165-10GEA 126 EUR
SIAL203165-10G SIAL203165-50G
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molecular Weight: 249.69 g/mol
Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682