Cadmium(II)bromid Tetrahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
32958.14 32958.22
32958.14EA 47.8 EUR
32958.14 32958.22
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat, Reagenzqualität
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat
CAS No.: 13464-92-1 Molecular Formula: CdBr2.4H2O Formula Weight: 344.28 (272.22anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150204
Formel: Br₂Cd·4H₂O
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 5,214 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150204
CAS-Nummer: 13464-92-1
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1,III