Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat 79,5-81,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
12373.18 12373.30
12373.18EA 54.1 EUR
12373.18 12373.30
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat 79,5-81,0% ACS
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat
CAS No.: 7790-78-5 Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O Formula Weight: 228.36 (183.32anhy) Physical Form: Crystalline Refractive Index: 1.6513 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00799071
Formel: CdCl₂·2.5H₂O
Molecular Weight: 228,35 g/mol
Schmelzpunkt: 568 °C
Dichte: 2,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799071
CAS-Nummer: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1617