Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cadmium nitrate tetrahydrate
41732.18 41732.30
41732.18EA 116 EUR
41732.18 41732.30
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Formel: CdN₂O₆·4H₂O
Molecular Weight: 308.48 g/mol
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: 59 °C
Dichte: 2.45
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149626
CAS-Nummer: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1622