Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cadmium nitrate tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642045-100G 642045-500G
SIAL642045-100GEA 82.6 EUR
SIAL642045-100G SIAL642045-500G
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat
Formel: CdN₂O₆·4H₂O
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149626
CAS-Nummer: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II