Quecksilber(II)nitrat Monohydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdinitrat Monohydrat
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 51.1 EUR
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat 98+%
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Dichte: 4,3 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149736
CAS-Nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %