Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat, Kristalle ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
403765000
403760025
403761000
ACRO403765000EA
158
EUR
ACRO403765000
ACRO403760025
ACRO403761000
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat, Kristalle ACS
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat
Formel:
3CdSO₄·8H₂O Molecular Weight: 256,51 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 41 °C Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02253000 CAS-Nummer: 7790-84-3 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01627 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate and Nitrite (as NO3) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.003 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Zinc (Zn) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |