Zinksulfat Monohydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
1.08882.5000 1.08882.9025
1.08882.5000EA 2310 EUR
1.08882.5000 1.08882.9025
Zinksulfat Monohydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Zinksulfat Monohydrat
Formel: ZnSO₄·1H₂O
Molecular Weight: 179.45 g/mol
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149893
CAS-Nummer: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,10213