Zinksulfat Heptahydrat 99,0-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinkvitriol
33399.36EA
46.7
EUR
33399.36
33399.A4
33399.22
Zinksulfat Heptahydrat 99,0-103,0% ACS
Zinksulfat Heptahydrat
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Molecular Weight: 287,54 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 1,97 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149894 CAS-Nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10159 |