Zinksulfat Heptahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinkvitriol
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
A12915.0CEA
291
EUR
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
Zinksulfat Heptahydrat ≥98%
Zinksulfat Heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Molecular Weight: 287,54 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 1,97 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149894 CAS-Nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10159 |