Zinksulfat Heptahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Zinkvitriol
15315.3600 15315.5600 15315.6600 15315.7500
KRAF15315.3600EA 50.8 EUR
KRAF15315.3600 KRAF15315.5600 KRAF15315.6600 KRAF15315.7500
Zinksulfat Heptahydrat, reinst
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 287.54 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293