Zinksulfat Heptahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Zinkvitriol

15316.1600 15316.3600 15316.5600 15316.2600 15316.6600 15316.7500
KRAF15316.1600EA 29.9 EUR
KRAF15316.1600 KRAF15316.3600 KRAF15316.5600 KRAF15316.2600 KRAF15316.6600 KRAF15316.7500
Zinksulfat Heptahydrat analytisches Reagens
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 287.54 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR