Zinksulfat Heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinkvitriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08883.0500
1.08883.1000
1.08883.5000
1.08883.9050
1.08883.0500EA
49.4
EUR
1.08883.0500
1.08883.1000
1.08883.5000
1.08883.9050
Zinksulfat Heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Zinksulfat Heptahydrat
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Molecular Weight: 287.54 g/mol Schmelzpunkt: 100 Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149894 CAS-Nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10293 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 965 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C |
Molar Mass | 287.54 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1000 kg/m3 |
Density | 1.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |
Insoluble matter | 0.01% max |
Iron (Fe) | 0.0005% max |
Lead (Pb) | 0.001 max |
Magnesium (Mg) | 0.001% max |
Manganese (Mn) | 0.0003% max |
Minimum shelf life | passes test |
Nitrate (NO3) | 0.002% max |
Original Examination Date | passes |
pH (5%, water, 25°C) | 4.4-5.6 |
Potassium (K) | 0.001% max |
Sodium(Na) | 0.001% max |
Total nitrogen (N) | 0.0005% max |