Zinksulfat Heptahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Zinkvitriol
29247.292EA 60.3 EUR
29247.292 29247.361
Zinksulfat Heptahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 287.54 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm