Zinksulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zinkvitriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204986-10G 204986-50G
SIAL204986-10GEA 92.9 EUR
SIAL204986-10G SIAL204986-50G
Zinksulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 287.54 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293