Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Yttriumtrichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211648-250G 211648-50G
SIAL211648-250GEA 786 EUR
SIAL211648-250G SIAL211648-50G
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: YCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 303.36 g/mol
Siedepunkt: 1507
Schmelzpunkt: 153
Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149941
CAS-Nummer: 10025-94-2
EINECS: 233-801-0