Yttrium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11185.14 11185.22 11185.30
11185.14EA 60.4 EUR
11185.14 11185.22 11185.30
Yttrium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)chlorid Hydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 12741-05-8 Molecular Formula: Cl3Y.xH2O Formula Weight: 195.26(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.18 Appearance: White to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00149941
Formel: Cl₃Y·H₂O
Molecular Weight: 213.28 g/mol
Dichte: 2.18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149941
CAS-Nummer: 12741-05-8
EINECS: 233-801-0
Merck Index: 14,10107