Scandium(III)nitrat-Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Scandiumtrinitrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325902-1G
325902-5G
SIAL325902-1GEA
230
EUR
SIAL325902-1G
SIAL325902-5G
Scandium(III)nitrat-Hydrat, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)nitrat-Hydrat
Formel:
Sc(NO₃)₃·xH₂O |
MDL:
MFCD00011220 CAS-Nummer: 107552-14-7 EINECS: 236-701-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |