Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Yttriumtrinitrat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331309-100G 331309-10G
SIAL331309-100GEA 562 EUR
SIAL331309-100G SIAL331309-10G
Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat
Formel: N₃O₉Y·4H₂O
Molecular Weight: 346,98 g/mol
MDL: MFCD00149938
CAS-Nummer: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6